b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452144-1G OR452144-250MG OR452144-500MG
APOSOR452144-1GEA 719 EUR
APOSOR452144-1G APOSOR452144-250MG APOSOR452144-500MG
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20731221
Núm. CAS: 99839-72-2