Cbz-DL-Alaninol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 136 EUR
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12180250
Núm. CAS: 87905-97-3