Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 139 EUR
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formula: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,311 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792493
Núm. CAS: 130406-31-4