Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 139 EUR
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Formula: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,311 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792494
Núm. CAS: 120666-53-7