Cbz-L-Valinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 0 EUR
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672539
Núm. CAS: 6216-65-5