N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl (1-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR452149-25G
APOSOR452149-25GEA 132 EUR
APOSOR452149-25G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974275
Núm. CAS: 150736-72-4