N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452151-1G OR452151-25G OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA 139 EUR
APOSOR452151-1G APOSOR452151-25G APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29050124
Núm. CAS: 22373-14-4