N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452152-1G
OR452152-25G
OR452152-5G
APOSOR452152-1GEA
139
EUR
APOSOR452152-1G
APOSOR452152-25G
APOSOR452152-5G
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-2-amino-1-butanol
Formula:
C₁₂H₁₇NO₃ MW: 223,268 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12180538 Núm. CAS: 137160-74-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)