Cbz-DL-Prolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452153-1G
OR452153-5G
APOSOR452153-1GEA
184
EUR
APOSOR452153-1G
APOSOR452153-5G
Cbz-DL-Prolinol 97%
Cbz-DL-Prolinol
Formula:
C₁₃H₁₇NO₃ MW: 235.279 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953280 Núm. CAS: 86954-05-4 |