(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452154-1G OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA 139 EUR
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253716
Núm. CAS: 191109-51-0