(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR452157-1G
OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA
783
EUR
APOSOR452157-1G
APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Pto. de fusión: 85…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09885895 Núm. CAS: 137102-30-8 |