(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(2-amino-1-phenyl-ethyl)-carbamic acid benzyl ester
OR452159-1G
APOSOR452159-1GEA 647 EUR
APOSOR452159-1G
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine
Formula: C₁₆H₁₈N₂O₂
MW: 270,326 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260584
Núm. CAS: 130406-36-9