4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR45216-1G OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA 429 EUR
APOSOR45216-1G APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22067668
Núm. CAS: 1252903-38-0