N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452161-1G
OR452161-500MG
APOSOR452161-1GEA
0
EUR
APOSOR452161-1G
APOSOR452161-500MG
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine
Formula:
C₁₃H₁₈BrNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08544096 Núm. CAS: 913181-90-5 |