2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452162-1G OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA 699 EUR
APOSOR452162-1G APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO₂·ClH
MW: 203,666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861640
Núm. CAS: 27382-18-9