2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 654 EUR
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₀BrNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861636
Núm. CAS: 41147-81-3