2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 633 EUR
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO·ClH
MW: 187,667 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028159
Núm. CAS: 53360-85-3