N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 322 EUR
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701231
Núm. CAS: 954238-61-0