N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 3-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 151 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701230
Núm. CAS: 317358-61-5