b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452167-1G OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA 149 EUR
APOSOR452167-1G APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759235
Núm. CAS: 179811-64-4