b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
OR452168-1G OR452168-250MG
APOSOR452168-1GEA 161 EUR
APOSOR452168-1G APOSOR452168-250MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827190
Núm. CAS: 179811-63-3