b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452169-1G OR452169-250MG
APOSOR452169-1GEA 0 EUR
APOSOR452169-1G APOSOR452169-250MG
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750965
Núm. CAS: 127428-62-0