5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR45217-1G
OR45217-250MG
OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA
522
EUR
APOSOR45217-1G
APOSOR45217-250MG
APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₇BrO₂S MW: 247.109 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32219471 Núm. CAS: 2231413-55-9 |