b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 0 EUR
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827196
Núm. CAS: 1184472-20-5