b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR452171-1G
APOSOR452171-1GEA 72.5 EUR
APOSOR452171-1G
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827191
Núm. CAS: 188586-75-6