b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452172-1G OR452172-250MG OR452172-500MG
APOSOR452172-1GEA 783 EUR
APOSOR452172-1G APOSOR452172-250MG APOSOR452172-500MG
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11213674
Núm. CAS: 325153-00-2