b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452175-1G OR452175-250MG
APOSOR452175-1GEA 789 EUR
APOSOR452175-1G APOSOR452175-250MG
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17171137
Núm. CAS: 174302-89-7