b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 0 EUR
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10034636
Núm. CAS: 254427-26-4