(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452177-1G OR452177-250MG OR452177-500MG
APOSOR452177-1GEA 870 EUR
APOSOR452177-1G APOSOR452177-250MG APOSOR452177-500MG
(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO
MW: 220.096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214639
Núm. CAS: 325687-06-7