(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452178-1G OR452178-250MG OR452178-500MG
APOSOR452178-1GEA 870 EUR
APOSOR452178-1G APOSOR452178-250MG APOSOR452178-500MG
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214654
Núm. CAS: 792179-42-1