(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 870 EUR
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214662
Núm. CAS: 938462-27-2