2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 654 EUR
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formula: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22068104
Núm. CAS: 1021432-58-5