N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452181-1G OR452181-250MG OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA 783 EUR
APOSOR452181-1G APOSOR452181-250MG APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₄N₂O·ClH
MW: 166,649 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29991785
Núm. CAS: 84598-51-6