S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452186-1G OR452186-250MG OR452186-500MG
APOSOR452186-1GEA 1030 EUR
APOSOR452186-1G APOSOR452186-250MG APOSOR452186-500MG
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₈N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607233
Núm. CAS: 29802-26-4