(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452187-1G OR452187-250MG
APOSOR452187-1GEA 901 EUR
APOSOR452187-1G APOSOR452187-250MG
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄N₂·2ClH
MW: 175,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619104
Núm. CAS: 403712-75-4