5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 574 EUR
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formula: C₉H₉BrOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219472
Núm. CAS: 2302672-24-6