(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 1050 EUR
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18694786
Núm. CAS: 400652-55-3