N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452195-1G OR452195-250MG OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA 1050 EUR
APOSOR452195-1G APOSOR452195-250MG APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584430
Núm. CAS: 1117693-61-4