N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452196-1G OR452196-250MG OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA 654 EUR
APOSOR452196-1G APOSOR452196-250MG APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660179
Núm. CAS: 1179533-09-5