(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR452197-1G OR452197-250MG
APOSOR452197-1GEA 654 EUR
APOSOR452197-1G APOSOR452197-250MG
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22397599
Núm. CAS: 1194975-22-8