(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR452198-1G OR452198-250MG OR452198-500MG
APOSOR452198-1GEA 654 EUR
APOSOR452198-1G APOSOR452198-250MG APOSOR452198-500MG
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22397601
Núm. CAS: 1336411-15-4