N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452200-1G OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA 870 EUR
APOSOR452200-1G APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18831342
Núm. CAS: 251325-89-0