N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452201-1G OR452201-250MG OR452201-500MG
APOSOR452201-1GEA 870 EUR
APOSOR452201-1G APOSOR452201-250MG APOSOR452201-500MG
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,267 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660180
Núm. CAS: 732219-83-9