N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 0 EUR
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08726033
Núm. CAS: 400652-49-5