4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452204-1G OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA 568 EUR
APOSOR452204-1G APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₁N·ClH
MW: 239,784 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28111316
Núm. CAS: 654662-98-3