1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452205-1G OR452205-250MG OR452205-500MG
APOSOR452205-1GEA 806 EUR
APOSOR452205-1G APOSOR452205-250MG APOSOR452205-500MG
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine
Formula: C₁₈H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849780
Núm. CAS: 186347-28-4