4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452208-1G OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA 609 EUR
APOSOR452208-1G APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₂ClNO
MW: 233,693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849768
Núm. CAS: 65619-29-6