4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 812 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257015
Núm. CAS: 1256807-33-6