2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452211-1G OR452211-500MG
APOSOR452211-1GEA 393 EUR
APOSOR452211-1G APOSOR452211-500MG
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₇Cl₂NO·ClH
MW: 240,514 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00193094
Núm. CAS: 41995-19-1