1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452215-1G OR452215-250MG OR452215-100MG
APOSOR452215-1GEA 807 EUR
APOSOR452215-1G APOSOR452215-250MG APOSOR452215-100MG
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01817110
Núm. CAS: 23528-54-3